Carbonylchlorobis(triphenylphosphine)iridium(I)
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: Carbonylchloro bis(triphenylphosphine)iridium(I), VASKA'S COMPLEX, Chlorocarbonylbis(triphenylphosphine)iridium(I)
39413.01 39413.03 39413.06
39413.01EA 99.2 EUR InStock
39413.01 39413.03 39413.06
Carbonylchlorobis(triphenylphosphine)iridium(I)
Carbonylchlorobis(triphenylphosphine)iridium(I)
CAS No.: 14871-41-1 Molecular Formula: IrCl(CO)[P(C6H5)3]2 Formula Weight: 780.27 Physical Form: Crystalline Melting Point: 215° dec. Solubility: Soluble in chloroform, toluene. Slightly soluble in acetone, alcohol UN No.: UN2811 MDL No.: MFCD00009590
Formule: C₃₇H₃₀ClIrOP₂
MW: 780,26 g/mol
Point de fusion: 215 °C (dec.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009590
Numéro CAS: 14871-41-1
EINECS: 238-941-6
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité