Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Potassium trichloroammineplatinate(II)

Fournisseur: Thermo Scientific
Attention

39433.MEEA 591 EUR InStock
39433.ME
Potassium trichloroammineplatinate(II)
Potassium trichloroammineplatinate(II)


Formule: K(PtCl₃NH₃)
MW: 357,57 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00145154
Numéro CAS: 13820-91-2
Commander maintenant

 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité