Nickel(II) phthalocyanine
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
39453.06 39453.14
39453.06EA 64.8 EUR InStock
39453.06 39453.14
Nickel(II) phthalocyanine
Nickel(II) phthalocyanine
CAS No.: 14055-02-8 Molecular Formula: Ni(C32H16N8) Formula Weight: 571.24 Physical Form: Powder Appearance: Dark blue to purple Melting Point: 300° MDL No.: MFCD00041954
Formule: Ni(C₃₂H₁₆N₈)
MW: 571,22 g/mol
Point de fusion: >300 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00041954
Numéro CAS: 14055-02-8
EINECS: 237-893-3
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité