Dihydrogen hexafluorozirconate 20% (p/p) en solution aqueuse
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
39461.A1EA 62.9 EUR InStock
39461.A1
Dihydrogen hexafluorozirconate 20% (p/p) en solution aqueuse
Dihydrogen hexafluorozirconate
Formule: H₂ZrF₆
MW: 205,215 Da
Densité: 1,52
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00082965
Numéro CAS: 12021-95-3
EINECS: 234-666-0
ONU: 3264
ADR: 8,II
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité