Barium tetracyanoplatinate(II) tetrahydrate ≥99.99% (base métaux), Premion®
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
39463.03EA 277 EUR InStock
39463.03
Barium tetracyanoplatinate(II) tetrahydrate ≥99.99% (base métaux), Premion®
Barium tetracyanoplatinate(II) tetrahydrate
Formule: BaPt(CN)₄.4H₂O
MW: 508,542 g/mol
Point de fusion: 100 °C (déc.)
Densité: 3,05
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00014183
Numéro CAS: 13755-32-3
EINECS: 209-238-1
ONU: 1564
ADR: 6.1,II
Merck Index: 14,991
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité