Palladium hydroxide sur carbone ≥99% (Pearlman's catalyst)
Fournisseur: Thermo Scientific
39496.01 39496.03 39496.06
39496.01EA 109 EUR InStock
39496.01 39496.03 39496.06
Palladium hydroxide sur carbone ≥99% (Pearlman's catalyst)
Palladium hydroxide
Purity: 99% CAS No.: 12135-22-7 Molecular Formula: Pd(OH)2 Formula Weight: 140.42 Physical Form: Powder Appearance: Black Odour: Odourless MDL No.: MFCD00064599
Formule: H₂O₂Pd
MW: 140,435 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00064599
Numéro CAS: 12135-22-7
EINECS: 235-219-2
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité