Zinc naphthenate 67% (10% Zn) dans une essence minérale
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
39554.36 39554.A3
39554.36EA 111 EUR InStock
39554.36 39554.A3
Zinc naphthenate 67% (10% Zn) dans une essence minérale
Zinc naphthenate
CAS No.: 12001-85-3 Flash Point: 37.8° (100°F) Physical Form: Liquid Density: 1.01 Appearance: Colourless UN No.: UN1993 MDL No.: MFCD00147699
Formule: 2(C₁₁H₇O₂)·Zn
MW: 319,71 g/mol
Densité: 1.01
Point d'éclair: >37.8° (100 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00147699
Numéro CAS: 12001-85-3
ONU: 1993
ADR: 3,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité