Bis(ethylenedithio)tetrathiafulvalene
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: BEDT-TTF, Bis(ethylenedithiolo)tetrathiafulvalene
Packaged under argon.
39557.MD 39557.03
39557.MDEA 131 EUR InStock
39557.MD 39557.03
Bis(ethylenedithio)tetrathiafulvalene
Bis(ethylenedithio)tetrathiafulvalene
CAS No.: 66946-48-3 Molecular Formula: C10H8S8 Formula Weight: 384.68 Physical Form: Powder- Packaged under Argon Melting Point: 238° dec. MDL No.: MFCD00059710
Formule: C₁₀H₈S₈
MW: 384,65 g/mol
Point de fusion: 238 °C (dec.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00059710
Numéro CAS: 66946-48-3
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité