Zinc 2-ethylhexanoate (∼20% Zn) ≥97% cont. 1% diethylene glycolmonomethyl ether
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
39560.22 39560.36
39560.22EA 58.8 EUR InStock
39560.22 39560.36
Zinc 2-ethylhexanoate (∼20% Zn) ≥97% cont. 1% diethylene glycolmonomethyl ether
Zinc 2-ethylhexanoate
CAS No.: 136-53-8 Molecular Formula: C16H30O4Zn Formula Weight: 351.79 Physical Form: Liquid MDL No.: MFCD00053316
Formule: C₁₆H₃₀O₄Zn
MW: 351,792 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00053316
Numéro CAS: 136-53-8
EINECS: 205-251-1
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité