Dicarbonylbis(cyclopentadienyl)titanium(II) ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
39571.02EA 134 EUR InStock
39571.02
Dicarbonylbis(cyclopentadienyl)titanium(II) ≥98%
Dicarbonylbis(cyclopentadienyl)titanium(II)
Formule: C₁₂H₁₀O₂Ti
MW: 234,076 g/mol
Point d'ébullition: 60 °C (0,001 mmHg) (subl.)
Point de fusion: 90 °C (déc.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00143762
Numéro CAS: 12129-51-0
ADR: 6.1,II
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité