Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Vanadium(IV) oxide meso-tetraphenylporphine

Fournisseur: Thermo Scientific

39583.MEEA 209 EUR InStock
39583.ME
Vanadium(IV) oxide meso-tetraphenylporphine
Vanadium(IV) oxide meso-tetraphenylporphine


Formule: C₄₄H₂₈N₄OV
MW: 679,66 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00012154
Numéro CAS: 14705-63-6
Commander maintenant

 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité