Vanadium(IV) oxide phthalocyanine
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
39587.02 39587.04 39587.09
39587.02EA 38.2 EUR InStock
39587.02 39587.04 39587.09
Vanadium(IV) oxide phthalocyanine
Vanadium(IV) oxide phthalocyanine
CAS No.: 13930-88-6 Molecular Formula: C32H16N8OV Formula Weight: 579.45 Physical Form: Crystalline Appearance: Dark blue to purple UN No.: UN3285 MDL No.: MFCD00041966
Formule: C₃₂H₁₆N₈OV
MW: 579,45 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00041966
Numéro CAS: 13930-88-6
EINECS: 237-700-2
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité