Titanium(IV) oxide sulphate sulphuric acid hydrate
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: Titanyl sulphate, Titanium(IV) oxysulphate-sulphuric acid
39591.36 39591.A3
39591.36EA 111 EUR InStock
39591.36 39591.A3
Titanium(IV) oxide sulphate sulphuric acid hydrate
Titanium(IV) oxide sulphate sulphuric acid hydrate
CAS No.: 13825-74-6 Molecular Formula: TiOSO4.xH2O + H2SO4 Physical Form: -10 Mesh Powder UN No.: UN3260 MDL No.: MFCD00011270
Formule: TiOSO₄·xH₂O+H₂SO₄
MW: 177,937 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011270
Numéro CAS: 13825-74-6
EINECS: 237-523-0
ADR: 8,II
Merck Index: 14,9475
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité