Silver molybdenum oxide ≥99%
Fournisseur: Thermo Scientific
39650.01 39650.03
39650.01EA 73.6 EUR InStock
39650.01 39650.03
Silver molybdenum oxide ≥99%
Silver molybdenum oxide
Purity: 99% CAS No.: 13765-74-7 Molecular Formula: Ag2MoO4 Formula Weight: 375.68 Physical Form: Powder Density: 6.18 Sensitivity: Light Sensitive Appearance: Beige Odour: Odourless Melting Point: 483° MDL No.: MFCD00053384
Formule: Ag₂MoO₄
MW: 375,68 g/mol
Point de fusion: 483 °C
Densité: 6.18
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00053384
Numéro CAS: 13765-74-7
EINECS: 237-374-1
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité