Sodium hexacyanoferrate(II) decahydrate ≥99%
Fournisseur: Thermo Scientific
39660.18 39660.30
39660.18EA 53.6 EUR InStock
39660.18 39660.30
Sodium hexacyanoferrate(II) decahydrate ≥99%
Sodium hexacyanoferrate(II) decahydrate
Purity: 99% CAS No.: 14434-22-1 Molecular Formula: Na4Fe(CN)6.10H2O Formula Weight: 484.07 (303.92anhy) Physical Form: Powder Density: 1.458 Odour: Odourless Melting Point: 82° -10H2O Solubility: Soluble in water MDL No.: MFCD00085360
Formule: C₆H₂₀FeN₆Na₄O₁₀
Point de fusion: 82 °C (-10H₂O)
Densité: 1.458
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00085360
Numéro CAS: 14434-22-1
EINECS: 237-081-9
Merck Index: 14,8616
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité