Rhodium(II) octanoate dimer
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
39825.06EA 838 EUR InStock
39825.06 39825.03
Rhodium(II) octanoate dimer
Rhodium(II) octanoate dimer
Formule: C₃₂H₆₀O₈Rh₂
MW: 778,63 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00064724
Numéro CAS: 73482-96-9
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité