Palladium (II) chlorure solution (20 - 25% Pd) (p/p)
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: Dichlorure de palladium
40019.NHEA 199 EUR InStock
40019.NH 40019.NB
Palladium (II) chlorure solution (20 - 25% Pd) (p/p)
Palladium (II) chlorure
Formule: PdCl₂
MW: 177,33 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003558
Numéro CAS: 7647-10-1
EINECS: 231-596-2
ONU: 3264
ADR: 8,III
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité