Acide hexachloroplatinique (IV) solution (20% Pt)
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
40177.NJEA 235 EUR InStock
40177.NJ 40177.NA
Acide hexachloroplatinique (IV) solution (20% Pt)
Acide hexachloroplatinique (IV)
Formule: H₂Cl₆Pt
MW: 409,81 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011330
Numéro CAS: 16941-12-1
EINECS: 241-010-7
ONU: 3264
ADR: 8,III
Merck Index: 14,7526
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité