Barium molybdenum oxide ≥99.9% (base métaux sauf Sr)
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
40205.22EA 214 EUR InStock
40205.22
Barium molybdenum oxide ≥99.9% (base métaux sauf Sr)
Barium molybdenum oxide
Applications: Electronic and optical equipment, pigment in paints and other protective coatings
Formule: BaMoO₄
MW: 297,28 g/mol
Point de fusion: ∼ 1600 °CC
Densité: 4,98
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00014182
Numéro CAS: 7787-37-3
EINECS: 232-111-7
ONU: 1564
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité