Cerium molybdenum oxide ≥99%
Fournisseur: Thermo Scientific
40210.06 40210.14 40210.22
40210.06EA 84.8 EUR InStock
40210.06 40210.14 40210.22
Cerium molybdenum oxide ≥99%
Cerium molybdenum oxide
Purity: 99% CAS No.: 13454-70-1 Molecular Formula: Ce2(MoO4)3 Formula Weight: 760.05 Physical Form: Powder Odour: Odourless Melting Point: 973° MDL No.: MFCD00798520
Formule: Ce₂(MoO₄)₃
MW: 760,05 g/mol
Point de fusion: 973 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00798520
Numéro CAS: 13454-70-1
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité