Strontium molybdenum oxide 99%
Fournisseur: Thermo Scientific
40238.A1EA 814 EUR InStock
40238.A1 40238.30 40238.18 40238.09
Strontium molybdenum oxide 99%
Strontium molybdenum oxide
Formule: SrMoO₄
MW: 247,56 g/mol
Point de fusion: Déc.
Densité: 4,540
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00049550
Numéro CAS: 13470-04-7
EINECS: 236-730-3
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité