Gadolinium(III) carbonate hydrate ≥99% (REO, base d'oxyde de terre rare)
Fournisseur: Thermo Scientific
40254.14EA 134 EUR InStock
40254.14 40254.06
Gadolinium(III) carbonate hydrate ≥99% (REO, base d'oxyde de terre rare)
Gadolinium(III) carbonate hydrate
Formule: Gd₂(CO₃)₃.xH₂O
MW: 494,53 g/mol (anhy)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00150240
Numéro CAS: 38245-36-2
EINECS: 227-583-6
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité