Aluminum, silver coated (19 - 21% Ag) (p/p) ≥99.9% (base métaux), en poudre -200 mesh
Fournisseur: Thermo Scientific
40340.22EA 210 EUR InStock
40340.22 40340.14
Aluminum, silver coated (19 - 21% Ag) (p/p) ≥99.9% (base métaux), en poudre -200 mesh
Aluminum, silver coated
Applications: Conductive adhesives
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD05865335
ONU: 3077
ADR: 9,III
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité