3-Hydroxy-2,2,4-triméthylpentyl isobutyrate
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
40366.22 40366.36
40366.22EA 54.6 EUR InStock
40366.22 40366.36
3-Hydroxy-2,2,4-triméthylpentyl isobutyrate
3-Hydroxy-2,2,4-triméthylpentyl isobutyrate
CAS No.: 25265-77-4 Molecular Formula: C12H24O3 Formula Weight: 216.32 Physical Form: Liquid Density: 0.950 Refractive Index: 1.4420 Appearance: Colourless Melting Point: -50° Boiling Point: 254-261° MDL No.: MFCD00148967
Formule: C₁₂H₂₄O₃
MW: 216,32 g/mol
Point d'ébullition: 254…261 °C
Point de fusion: –50 °C
Densité: 0.950
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00148967
Numéro CAS: 25265-77-4
EINECS: 246-771-9
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité