Cérium triiodure, ultra sec ≥99.9% (REO, base d'oxyde de terre rare)
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: Cerium (III) iodide, Cerous iodide
ampouled under argon
13641.03 13641.06
13641.03EA 127 EUR InStock
13641.03 13641.06
Cérium triiodure, ultra sec ≥99.9% (REO, base d'oxyde de terre rare)
Cérium triiodure
Formule: CeI₃
MW: 520,83 g/mol
Point d'ébullition: 1400 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 766 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00049423
Numéro CAS: 7790-87-6
EINECS: 232-228-3
Merck Index: 14,1999
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité