Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Sodium tetrabromoaurate(III) hydrate ≥99.99% (base métaux), Premion®

Fournisseur: Thermo Scientific
Attention

40428.03EA 139 EUR InStock
40428.03
Sodium tetrabromoaurate(III) hydrate ≥99.99% (base métaux), Premion®
Sodium tetrabromoaurate(III) hydrate


Formule: NaAuBr₄·xH₂O(x~2)
MW: 539,57 g/mol (anhy)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00274624
Numéro CAS: 10378-49-1
Commander maintenant

 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité