Ethylenediaminetetraacetic acid manganese disodium salt hydrate
Fournisseur: Thermo Scientific
40519.06 40519.14
40519.06EA 42.2 EUR InStock
40519.06 40519.14
Ethylenediaminetetraacetic acid manganese disodium salt hydrate
Ethylenediaminetetraacetic acid manganese disodium salt hydrate
CAS No.: 15375-84-5 Molecular Formula: (NaO2CCH2)2NCH2CH2N(CH2CO2)2Mn.xH2O Formula Weight: 389.13(anhy) Physical Form: Powder Odour: Odourless MDL No.: MFCD00661156
Applications: Metal chelating compound
Formule: C₁₀H₁₆N₂O₈
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00054451
Numéro CAS: 15375-84-5
EINECS: 239-407-5
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité