Cyclopentadienylmolybdenum(V) tetrachloride ≥95%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
40522.06EA 587 EUR InStock
40522.06 40522.MD
Cyclopentadienylmolybdenum(V) tetrachloride ≥95%
Cyclopentadienylmolybdenum(V) tetrachloride
Formule: C₅H₅Cl₄Mo
MW: 302,845 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00269826
Numéro CAS: 62927-99-5
ONU: 3261
ADR: 8,II
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité