Carbonyl(dihydrido)tris(triphenylphosphine)ruthenium(II) ≥99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
40524.02 40524.04
40524.02EA 146 EUR InStock
40524.02 40524.04
Carbonyl(dihydrido)tris(triphenylphosphine)ruthenium(II) ≥99%
Carbonyl(dihydrido)tris(triphenylphosphine)ruthenium(II)
Purity: 99% CAS No.: 25360-32-1 Molecular Formula: C55H47OP3Ru Formula Weight: 917.97 Physical Form: Crystalline Sensitivity: Moisture and Light Sensitive Appearance: White Melting Point: 161-163° MDL No.: MFCD00015870
Formule: C₅₅H₄₇OP₃Ru
MW: 917,97 g/mol
Point de fusion: 161…163 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00015870
Numéro CAS: 25360-32-1
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité