Sulphur in kerosene standard solutions, Specpure®
Fournisseur: Thermo Scientific
40536.AE 40537.AE 40538.AE 40539.AE 40540.AE 40541.AE 41704.AE 41705.AE
40536.AEEA 91.7 EUR InStock
40536.AE 40537.AE 40538.AE 40539.AE 40540.AE 40541.AE 41704.AE 41705.AE
Sulphur in kerosene standard solutions, Specpure®
Étalons Étalons pour l'industrie pétrolière
Specpure® calibration standards, designed specifically for the analysis of sulphur in petroleum products by X-ray fluorescence spectrometry.
Physical Form: Liquid
UN No.: UN1223
MDL No.: MFCD00804268
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité