Hastelloy C® alloy, toile métallique 20 mesh woven from 0.23mm (0.009in)
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
40938.FL 40938.GT 40938.HB
40938.FLEA 42.9 EUR InStock
40938.FL 40938.GT 40938.HB
Hastelloy C® alloy, toile métallique 20 mesh woven from 0.23mm (0.009in)
Hastelloy C® alloy
Physical Form: Wire Cloth MDL No.: MFCD00801065
Applications: High strength, corrosion resistant alloy
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité