Stainless steel (Fe:Cr:Ni; 70:19:11 wt%), toile métallique 20 mesh woven from 0.382mm (0.015in) Type 304
Fournisseur: Thermo Scientific
40942.FL 40942.GT 40942.HB
40942.FLEA 37.9 EUR InStock
40942.FL 40942.GT 40942.HB
Stainless steel (Fe:Cr:Ni; 70:19:11 wt%), toile métallique 20 mesh woven from 0.382mm (0.015in) Type 304
Stainless steel
Molecular Formula: Fe:Cr:Ni; 70:19:11 wt% Physical Form: Wire Cloth MDL No.: MFCD00148499
Applications: Filtration, electrodes
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité