Stainless steel (Fe:Cr:Ni:Mo; 67.5:17:13:2.5 wt%), toile métallique 20 mesh woven from 0.102mm (0.004in) Type 316
Fournisseur: Thermo Scientific
40943.FL 40943.GT 40943.HB
40943.FLEA 40.9 EUR InStock
40943.FL 40943.GT 40943.HB
Stainless steel (Fe:Cr:Ni:Mo; 67.5:17:13:2.5 wt%), toile métallique 20 mesh woven from 0.102mm (0.004in) Type 316
Stainless steel
Molecular Formula: Fe:Cr:Ni:Mo; 67.5:17:13:2.5 wt% Physical Form: Wire Cloth MDL No.: MFCD00148499
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité