Stainless steel (Fe:Cr:Ni; 70:19:11 wt%), en fils, Ø 0.127 mm (0.005 in) Type 304
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
40944.BWEA 27.4 EUR InStock
40944.BW 40944.BZ
Stainless steel (Fe:Cr:Ni; 70:19:11 wt%), en fils, Ø 0.127 mm (0.005 in) Type 304
Stainless steel
Applications: Filtration, electrodes
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité