Amberlite® IRN-150 résine échangeuse d'anions
Fournisseur: Thermo Scientific
40992.36 40992.A3 40992.A9
40992.36EA 72.3 EUR InStock
40992.36 40992.A3 40992.A9
Amberlite® IRN-150 résine échangeuse d'anions
Amberlite® IRN-150
Molecular Formula: Styrene-DVB Odour: Odourless MDL No.: MFCD00145822
Applications: Water treatment and purification
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00145822
Numéro CAS: 79956-14-2
Merck Index: 14,382
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité