Carbonylhydridotris(triphenylphosphine)iridium(I) (≥18,6% Ir)
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
41005.03 41005.06
41005.03EA 0 EUR InStock
41005.03 41005.06
Carbonylhydridotris(triphenylphosphine)iridium(I) (≥18,6% Ir)
Carbonylhydridotris(triphenylphosphine)iridium(I)
CAS No.: 17250-25-8 Molecular Formula: C55H46IrOP3 Formula Weight: 1008.11 Physical Form: Powder Sensitivity: Moisture Sensitive Appearance: Pale yellow Melting Point: 170° Solubility: Soluble in chloroform and toluene MDL No.: MFCD00015525
Formule: C₅₅H₄₆IrOP₃
Point de fusion: 170 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00015525
Numéro CAS: 17250-25-8
EINECS: 241-282-7
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité