Lead tin, solder alloy Pb:Sn - 50:50 %, Ø 3.18 mm (0.125 in)
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
41023.29 41023.TB
41023.29EA 101 EUR InStock
41023.29 41023.TB
Lead tin, solder alloy Pb:Sn - 50:50 %, Ø 3.18 mm (0.125 in)
Lead tin, solder alloy
Molecular Formula: Pb:Sn; 50:50 wt% MDL No.: MFCD00798549
Applications: For use with copper, copper alloys, lead, steel, and nickel alloys. Recommended for light electrical wiring
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité