Silver, brazing alloy (Ag:Sn; 3.5:96.5 wt%), Ø 1.6 mm (0.06 in)
Fournisseur: Thermo Scientific
41032.18 41032.30 41032.36
41032.18EA 46 EUR InStock
41032.18 41032.30 41032.36
Silver, brazing alloy (Ag:Sn; 3.5:96.5 wt%), Ø 1.6 mm (0.06 in)
Silver, brazing alloy
Molecular Formula: Ag:Sn; 3.5:96.5 wt% Physical Form: Nontoxic, cadmium and lead free MDL No.: MFCD00801108
Applications: For use on copper, stainless, and most other metals
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité