Silicon(IV) nitride, MgO binder, sputtering target ≥99.9% (base métaux), Ø 76.2 mm (3.0 in), Thickness: 3.18 mm (0.125 in)
Fournisseur: Thermo Scientific
41090.KSEA 1520 EUR InStock
41090.KS
Silicon(IV) nitride, MgO binder, sputtering target ≥99.9% (base métaux), Ø 76.2 mm (3.0 in), Thickness: 3.18 mm (0.125 in)
Silicon(IV) nitride, MgO binder, sputtering target
Formule: Si₃N₄
MW: 140,28 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011230
EINECS: 234-796-8
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité