Fullerene, hydroxylated, C60(OH)n, en poudre
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
41182.MB 41182.MC
41182.MBEA 244 EUR InStock
41182.MB 41182.MC
Fullerene, hydroxylated, C60(OH)n, en poudre
Fullerene, hydroxylated, C60(OH)n
UN No.: UN1325 MDL No.: MFCD06202029
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06202029
ONU: 1325
ADR: 4.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité