Bismuth (III) tert-pentyloxide ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
41203.06EA 268 EUR InStock
41203.06 41203.03
Bismuth (III) tert-pentyloxide ≥97%
Bismuth (III) tert-pentyloxide
Formule: C₁₅H₃₃BiO₃
MW: 470,41 g/mol
Point d'ébullition: 63 °C (10⁴ mmHg) (subl.)
Point de fusion: 180 °C (déc.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00151666
Numéro CAS: 124687-44-1
ADR: 4.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité