Di-sec-butoxyaluminoxytriethoxysilane
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
41210.18EA 251 EUR InStock
41210.18 41210.09 41210.30
Di-sec-butoxyaluminoxytriethoxysilane
Di-sec-butoxyaluminoxytriethoxysilane
Formule: C₁₄H₃₃AlO₆Si
MW: 352,48 g/mol
Point d'ébullition: >200 °C
Densité: 1,00
Point d'éclair: 46 °C (115 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00053771
Numéro CAS: 68959-06-8
EINECS: 273-392-6
ADR: 3,III
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité