Barium-2-methoxyethoxide 10% (p/v) dans le 2-méthoxyéthanol , 99.5% (base métaux)
Fournisseur: Thermo Scientific
41256.ACEA 134 EUR InStock
41256.AC
Barium-2-methoxyethoxide 10% (p/v) dans le 2-méthoxyéthanol , 99.5% (base métaux)
Barium-2-methoxyethoxide
Formule: C₆H₁₄BaO₄
Numéro MDL: MFCD00673672
Numéro CAS: 115503-13-4
ONU: 3274
ADR: ,
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité