Aluminum lanthanum isopropoxide 7% (p/v) dans l'isopropanol (IPA) , 99% (base métaux)
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
41262.AEEA 406 EUR InStock
41262.AE 41262.AC
Aluminum lanthanum isopropoxide 7% (p/v) dans l'isopropanol (IPA) , 99% (base métaux)
Aluminum lanthanum isopropoxide
Applications: Thin films of metal oxides
Formule: La[Al(OCH(CH₃)₂)₄]₃
MW: 928,24 g/mol
Point d'ébullition: 208 °C (0,5 mmHg)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00143591
Numéro CAS: 33939-97-8
ONU: 1219
ADR: 3,II
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité