Zinc neodecanoate (17,9 - 18,2% Zn) ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
41312.A7EA 487 EUR InStock
41312.A7 41312.A1 41312.30
Zinc neodecanoate (17,9 - 18,2% Zn) ≥97%
Zinc neodecanoate
Formule: C₂₀H₃₈O₄Zn
Point d'éclair: 102 °C (216 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00014384
Numéro CAS: 27253-29-8
EINECS: 248-370-4
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité