Sulfur in isooctane standard solutions, Specpure®
Fournisseur: Thermo Scientific
45323.AE 45322.AE 45321.AE 45319.AE 41315.AE 41318.AE 41322.AE 41324.AE 41314.AE 41320.AE 41321.AE 41325.AE
45323.AEEA 129 EUR InStock
45323.AE 45322.AE 45321.AE 45319.AE 41315.AE 41318.AE 41322.AE 41324.AE 41314.AE 41320.AE 41321.AE 41325.AE
Sulfur in isooctane standard solutions, Specpure®
Étalons Étalons pour l'industrie pétrolière
Physical Form: Liquid
Appearance: Colourless
Odour: Petrol-like
UN No.: UN1262
MDL No.: MFCD00804269
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité