Multi-element QC-21 check standard solution, Specpure®
Fournisseur: Thermo Scientific
41328.AE 41328.AP
41328.AEEA 468 EUR InStock
41328.AE 41328.AP
Multi-element QC-21 check standard solution, Specpure®
Étalons Étalons cationiques Standards multi-éléments
Multi-Element QC-21 Check Standard Solution is used as a certified reference material or quality control check standard for inductively coupled plasma optical emission spectroscopy (ICP-OES). It is also used in inductively coupled plasma mass spectrometry (ICP-MS), and flame or furnace atomic absorption spectroscopy.
Molecular Formula: Matrix: 5% HNO₃/tr. F-/tr. tartaric acid
Physical Form: Liquid
UN No.: UN3264
MDL No.: MFCD00803610
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité