Tungsten zirconium oxide ≥99.7% (base métaux sauf Hf) (max. 0,3% Hf)
Fournisseur: Thermo Scientific
41375.18 41375.30
41375.18EA 426 EUR InStock
41375.18 41375.30
Tungsten zirconium oxide ≥99.7% (base métaux sauf Hf) (max. 0,3% Hf)
Tungsten zirconium oxide
Purity: 99.7% CAS No.: 16853-74-0 Molecular Formula: ZrW2O8 Formula Weight: 586.92 Physical Form: -200 Mesh Powder Density: 5.10 Appearance: White to pale green Odour: Odourless MDL No.: MFCD00168096
Formule: ZrW₂O₈
MW: 586,92 g/mol
Densité: 5.10
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00168096
Numéro CAS: 16853-74-0
EINECS: 240-876-3
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité