Octadecylamine hydrochloride
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: Octadecan-1-amine hydrochloride, Stearylamine Hydrochloride
41378.06 41378.14
41378.06EA 47.4 EUR InStock
41378.06 41378.14
Octadecylamine hydrochloride
Octadecylamine hydrochloride
CAS No.: 1838-08-0 Molecular Formula: CH3(CH2)17NH2.HCl Formula Weight: 305.97 Physical Form: Powder Melting Point: 160° MDL No.: MFCD00042018
Formule: C₁₈H₃₉N
MW: 305,98 g/mol
Point de fusion: 160 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00042018
Numéro CAS: 1838-08-0
EINECS: 217-410-2
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité