4,4'-Diaminobiphenyl-2,2'-disulphonic acid hydrate, (∼30% H₂O)
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
41472.14 41472.22
41472.14EA 67.1 EUR InStock
41472.14 41472.22
4,4'-Diaminobiphenyl-2,2'-disulphonic acid hydrate, (∼30% H₂O)
4,4'-Diaminobiphenyl-2,2'-disulphonic acid hydrate
CAS No.: 117-61-3 Molecular Formula: C12H12N2O6S2.xH2O Formula Weight: 344.36(anhy) Physical Form: Powder Appearance: Dark purple MDL No.: MFCD00041885
Formule: C₁₂H₁₂N₂O₆S₂·xH₂O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00041885
Numéro CAS: 117-61-3
EINECS: 204-200-0
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité